tert-Butylcarbamat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Carbamic acid tert-butyl ester
173450010
173450050
173450250
ACRO173450010EA
24.2
CHF
ACRO173450010
ACRO173450050
ACRO173450250
tert-Butylcarbamat 98%
tert-Butylcarbamat
Formel:
C₅H₁₁NO₂ Melting Pt: 105…109 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007962 CAS-Nummer: 4248-19-5 EINECS: 224-209-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Powder or crystals or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 106 to 110 °C |
GC | ≥97.5 % |