Citronensäure
Lieferant: Hach
Achtung
Synonyms: 2-Hydroxy-1,2,3-propantricarbonsäure
HACH1454899EA 85.6 CHF
HACH1454899
Citronensäure
Citronensäure
Formel: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
MW: 192,13 g/mol
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 149…151 °C
Dichte: 1,665 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011669
CAS-Nummer: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
REACH: 01-2119457026-42-0000
Merck Index: 13,02350
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/50/46/725046.jpg