7-Aminoönanthsäure
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Synonyms: 7-Aminoheptanoic acid, 7-Aminoheptylic acid
4008344.0005 4008344.0001
BACE4008344.0005EA 0 CHF
BACE4008344.0005 BACE4008344.0001
7-Aminoönanthsäure
7-Aminoönanthsäure
Formel: C₇H₁₅NO₂
MDL Number: MFCD00008242
CAS-Nummer: 929-17-9
EINECS: 213-197-5