2-Ethoxyethylacetat
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Gefahr
Synonyms: EthylglycolacetatGlycolmonoethyletheracetatEssigsäure(2-ethoxyethyl)ester(2-Ethoxyethyl)acetat
EHERC10016000EA 55.1 CHF
EHERC10016000
2-Ethoxyethylacetat
2-Ethoxyethylacetat
Formel: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Siedepunkt: 156 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –62 °C
Dichte: 0,976 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 54 °C
MDL Number: MFCD00009251
CAS-Nummer: 111-15-9
EINECS: 203-839-2
UN: 1172
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03787