2-Ethoxyethylacetat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Ethylglycol acetate
A13639.0F A13639.AP
A13639.0FEA 126 CHF
A13639.0F A13639.AP
2-Ethoxyethylacetat ≥98%
2-Ethoxyethylacetat
Purity: 98+% CAS No.: 111-15-9 Molecular Formula: C6H12O3 Formula Weight: 132.16 Flash Point: 52°(126°F) Refractive Index: 1.4070 Odour: Fruit-like Melting Point: -62° Boiling Point: 155-157° Beilstein Reference: 1748677 Merck Reference: 14,3751 UN No.: 1172 MDL No.: MFCD00009251
Formel: C₆H₁₂O₃
Siedepunkt: 155…157 °C
Melting Pt: –62 °C
Dichte: 0.975
Flash-Pt: 52 °C (126 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009251
CAS-Nummer: 111-15-9
EINECS: 203-839-2
UN: 1172
ADR: 3,III
Merck Index: 14,3751