Methylundecanoat
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: Undecansäuremethylester
ROTH4866.1EA 118.95 CHF
ROTH4866.1
Methylundecanoat
Methylundecanoat
Formel: C₁₂H₂₄O₂
MW: 200,32 g/mol
MDL Number: MFCD00008957
CAS-Nummer: 1731-86-8
EINECS: 217-053-2