Methylundecanoat
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Undecansäuremethylester
EHERC17896450EA 68.9 CHF
EHERC17896450
Methylundecanoat
Methylundecanoat
Formel: C₁₂H₂₄O₂
MW: 200,32 g/mol
MDL Number: MFCD00008957
CAS-Nummer: 1731-86-8
EINECS: 217-053-2