Methylundecanoat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms:
Undecansäuremethylester
L05939.14EA
164
CHF
L05939.14
L05939.06
Methylundecanoat ≥99%
Methylundecanoat
Formel:
C₁₂H₂₄O₂ MW: 200,32 g/mol Siedepunkt: 246…248 °C Melting Pt: –10 °C Dichte: 0,871 Flash-Pt: 109 °C (228 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008957 CAS-Nummer: 1731-86-8 EINECS: 217-053-2 |