Methylpalmitat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyms: Hexadecylic acid methyl ester, Methyl hexadecanoate, Palmitic acid methyl ester, Hexadecanoic acid methyl ester, Palmitic Acid Methyl Ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43546.0100 8.43546.0500
8.43546.0100EA 54.1 CHF
8.43546.0100 8.43546.0500
Methylpalmitat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Methylpalmitat
Formel: C₁₇H₃₄O₂
Siedepunkt: 417 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 29.9 °C
Dichte: 0.8804 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008994
CAS-Nummer: 112-39-0
EINECS: 203-966-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 30 °C
Molar Mass 270.46 g/mol
Boiling Point 415 - 418 °C (996 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 113 °C