Isopropylpalmitat tech. 85%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Hexadecylic acid isopropyl ester, Palmitic acid isopropyl ester, Hexadecanoic acid isopropyl ester, Isopropyl Palmitate, Isopropyl hexadecanoate
L04276.AK
L04276.AU
L04276.0F
L04276.AKEA
52.7
CHF
L04276.AK
L04276.AU
L04276.0F
Isopropylpalmitat tech. 85%, technische Qualität
Isopropylpalmitat
Purity: 85%
CAS No.: 142-91-6
Molecular Formula: CH3(CH2)14CO2CH(CH3)2
Formula Weight: 298.51
Flash Point: 183°(361°F)
Refractive Index: 1.4380
Melting Point: 11-13°
Boiling Point: 160°/2mm
Beilstein Reference: 1786567
MDL No.: MFCD00008993
Formel:
C₁₉H₃₈O₂ MW: 298,51 g/mol Siedepunkt: 160 °C (2 mmHg) Melting Pt: 11…13 °C Dichte: 0.852 Flash-Pt: 183 °C (361 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008993 CAS-Nummer: 142-91-6 EINECS: 205-571-1 |