Methylönantat
Lieferant: MATREYA
Synonyms: MethylenantatÖnanthsäuremethylesterHeptansäuremethylesterMethylheptanoat
MAYA1197EA 0 CHF
MAYA1197 BTRN1197
Methylönantat
Methylönantat
Formel: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Siedepunkt: 172 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –56 °C
Dichte: 0,88 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009537
CAS-Nummer: 106-73-0
EINECS: 203-428-8
Merck Index: 12,04695