N6-Dibenzoyladenosin-2′,3′-Dibenzoat ≥98,0% (durch HPLC, titrimetrische Analyse)
Lieferant: TCI EUROPE
TCIAB3460-1GEA 543 CHF
TCIAB3460-1G TCIAB3460-100MG
N6-Dibenzoyladenosin-2′,3′-Dibenzoat ≥98,0% (durch HPLC, titrimetrische Analyse)
N6-Dibenzoyladenosin-2′,3′-Dibenzoat
Formel: C₃₈H₂₉N₅O₈
MW: 683,68 g/mol
CAS-Nummer: 58463-04-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %