Methyldecanoat
Lieferant: MATREYA
Synonyms: DecansäuremethylesterCaprinsäuremethylesterMethylcaprat
MAYA1261EA 0 CHF
MAYA1261 BTRN1261
Methyldecanoat
Methyldecanoat
Formel: C₁₁H₂₂O₂
MW: 186,29 g/mol
Siedepunkt: 224 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –18 °C
Dichte: 0,8724 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 94 °C
MDL Number: MFCD00009580
CAS-Nummer: 110-42-9
EINECS: 203-766-6