Ethyldecanoat
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: CaprinsäureethylesterEthylcapratDecansäureethylester
EHERC12095070EA 55.1 CHF
EHERC12095070
Ethyldecanoat
Ethyldecanoat
Formel: C₁₂H₂₄O₂
MW: 200,32 g/mol
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –20 °C
Dichte: 0,862 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009581
CAS-Nummer: 110-38-3
EINECS: 203-761-9
Merck Index: 13,03811