Ethyldecanoat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms:
Caprinsäureethylester
, Ethylcaprat
, Decansäureethylester
A10657.0EEA
542
CHF
A10657.0E
A10657.36
A10657.22
Ethyldecanoat ≥99%
Ethyldecanoat
Formel:
C₁₂H₂₄O₂ MW: 200,32 g/mol Siedepunkt: 250…252 °C Melting Pt: –20 °C Dichte: 0,862 Flash-Pt: 102 °C (216 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009581 CAS-Nummer: 110-38-3 EINECS: 203-761-9 Merck Index: 14,3776 |