Adenine hydrochloride hemihydrate, Hemihydrat ≥98,0% (durch titrimetrische Analyse)
Lieferant: TCI EUROPE
Achtung
TCIAA0150-25GEA 170 CHF
TCIAA0150-25G TCIAA0150-5G
Adenine hydrochloride hemihydrate, Hemihydrat ≥98,0% (durch titrimetrische Analyse)
Adenine hydrochloride hemihydrate
Formel: C₅H₅N₅·HCl·½H₂O
MW: 180,60 g/mol
MDL Number: MFCD00075782
CAS-Nummer: 6055-72-7
EINECS: 220-867-0
Merck Index: 14,00152
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Solubility in hot Water almost transparency
Drying loss 4.0 to 6.0 %