Acriflavin ≥70% (durch HPLC) (mixture of 3,6-Diamino-10-methylacridinium Chloride and 3,6-Diaminoacridine)
Lieferant: TCI EUROPE
Achtung
TCIAA0134-25GEA 118 CHF
TCIAA0134-25G
Acriflavin ≥70% (durch HPLC) (mixture of 3,6-Diamino-10-methylacridinium Chloride and 3,6-Diaminoacridine)
Acriflavin
Formel: C₂₇H₂₅ClN₆
MW: 468,9806 g/mol
MDL Number: MFCD00064307
CAS-Nummer: 8048-52-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 70.0 % (as Acriflavine)