Methylacetoacetat
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Achtung
Synonyms: 3-OxobuttersäuremethylesterAcetessigsäuremethylester
EHERC10017400EA 62 CHF
EHERC10017400
Methylacetoacetat
Methylacetoacetat
Formel: C₅H₈O₃
MW: 116,12 g/mol
Siedepunkt: 170 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –39 °C
Dichte: 1,076 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 67 °C
MDL Number: MFCD00008784
CAS-Nummer: 105-45-3
EINECS: 203-299-8
Merck Index: 12,06090