tert-Butylacetoacetat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: tert-Butyl Acetoacetate
107781000 107785000
ACRO107781000EA 31.8 CHF
ACRO107781000 ACRO107785000
tert-Butylacetoacetat 97%
tert-Butylacetoacetat
Formel: C₈H₁₄O₃
Siedepunkt: 190 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –38 °C
Dichte: 0.97 g/cm³
Flash-Pt: 76 °C
MDL Number: MFCD00008811
CAS-Nummer: 1694-31-1
EINECS: 216-904-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %