Malonsäuredinitril
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Gefahr
Synonyms: DicyanmethanMalononitril1,3-PropandisäuredinitrilPropandinitril
EHERC14733500EA 68.9 CHF
EHERC14733500
Malonsäuredinitril
Malonsäuredinitril
Formel: C₃H₂N₂
MW: 66,06 g/mol
Siedepunkt: 220 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 30…32 °C
Dichte: 1,191 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 112 °C
MDL Number: MFCD00001883
CAS-Nummer: 109-77-3
EINECS: 203-703-2
UN: 2647
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05733