Malonsäuredinitril 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
125271000 125275000 125270025
ACRO125271000EA 36.6 CHF
ACRO125271000 ACRO125275000 ACRO125270025
Malonsäuredinitril 99%
Malonsäuredinitril
Formel: C₃H₂N₂
MW: 66.06 g/mol
Siedepunkt: 220 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 30…34 °C
Dichte: 1.04 g/cm³
Flash-Pt: 112 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001883
CAS-Nummer: 109-77-3
EINECS: 203-703-2
UN: 2647
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05733
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow-brown Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 34 °C
GC ≥98.5 %