Ameisensäure 0,1% acetonitrile
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: Aminic Acid, Methanoic acid
CP00.2 CP00.1
ROTHCP00.2EA 310.8 CHF
ROTHCP00.2 ROTHCP00.1
Ameisensäure 0,1% acetonitrile
Ameisensäure
Formel: HCO₂H
MW: 46.03 g/mol
Dichte: 1.22
Flash-Pt: 48
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003297
CAS-Nummer: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1648
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM