(S)-(-)-1-Phenylethylisocyanat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: (S)-(-)-α-Phenethyl isocyanate, (S)-(-)-α-Methylbenzyl isocyanate, (S)-1-phenylethylisocyanate, (S)-(-)-1-Phenethyl isocyanate
205310050 205310010
ACRO205310050EA 200 CHF
ACRO205310050 ACRO205310010
(S)-(-)-1-Phenylethylisocyanat 98%
(S)-(-)-1-Phenylethylisocyanat
Formel: C₉H₉NO
Siedepunkt: 55…56 °C (2.5 mmHg)
Dichte: 1.05 g/cm³
Flash-Pt: 65 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002036
CAS-Nummer: 14649-03-7
EINECS: 238-698-6
UN: 2206
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5130 to 1.5150 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -9° to -11° (20°C, 589 nm) (neat)