1-Cetylpyridiniumchlorid Monohydrat zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Hexadecylpyridinium chloride monohydrate, 1-Hexadecylpyridinium chloride monohydrate, Cetylpyridinium Chloride, Monohydrate, Cetylpyridinium chloride monohydrate
MQ200
8.40008.0025 8.40008.0100
8.40008.0025EA 81.1 CHF
8.40008.0025 8.40008.0100
1-Cetylpyridiniumchlorid Monohydrat zS, Sigma-Aldrich®
1-Cetylpyridiniumchlorid Monohydrat
Formel: C₂₁H₃₈ClN·1H₂O
MW: 358.01 g/mol
Melting Pt: 77…83 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149977
CAS-Nummer: 6004-24-6
EINECS: 204-593-9
UN: 2811
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,02041
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 50 g/l (20 °C)
Melting Point 217 °C
Molar Mass 358.01 g/mol
Bulk Density 370 kg/m3
pH 5.0 - 5.4 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials