Cobalt(II)carbonat Hydrat
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
192100010
192100500
192102500
ACRO192100010EA
650
CHF
ACRO192100010
ACRO192100500
ACRO192102500
Cobalt(II)carbonat Hydrat
Cobalt(II)carbonat Hydrat
Formel:
CCoO₃·H₂O MW: 136,96 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149654 CAS-Nummer: 57454-67-8 EINECS: 208-169-4 UN: 3077 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Pink to red to violet Powder |
Titration Complexometric | ≥45.5 % (Cobalt) |
Cadmium (Cd) | ≤50 ppm |
Copper (Cu) | ≤100 ppm |
Iron (Fe) | ≤100 ppm |
Insoluble matter | ≤0.05 % (in HCl) |