Cobalt(II)bromid Hydrat
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Cobalt dibromide hydrate, Cobaltous bromide hydrate
318541000 318545000
ACRO318541000EA 160 CHF
ACRO318541000 ACRO318545000
Cobalt(II)bromid Hydrat
Cobalt(II)bromid Hydrat
Formel: Br₂Co·H₂O
MW: 236,76 g/mol
Dichte: 2,46 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150208
CAS-Nummer: 85017-77-2
EINECS: 232-166-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Violet Crystals
Titration Argentometric 17.0 to 20.3 % (Co)
Water 24.7 to 36.5 %