Zirkonylchlorid Octahydrat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Zirconium(IV) oxide chloride octahydrate, Zirconium dichloride oxide octahydrate, Zirconium(IV) oxychloride octahydrate
208370050 208371000 208375000
ACRO208370050EA 40.3 CHF
ACRO208370050 ACRO208371000 ACRO208375000
Zirkonylchlorid Octahydrat 98%
Zirkonylchlorid Octahydrat
Formel: Cl₂OZr·8H₂O
MW: 322,25 g/mol
Melting Pt: > 150 °C
Dichte: 1.91 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149898
CAS-Nummer: 13520-92-8
EINECS: 231-717-9
UN: 3260
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
Water 42 to 50 %
Solubility (10% in water) Clear to slightly hazy solution