L(+)-Lysin Monohydrat
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: K Monohydrat(S)-(+)-2,6-Diaminohexansäure MonohydratH-Lys-OH.H2O(S)-(+)-Lysin Monohydrat(S)-(+)-2,6-Diaminocapronsäure MonohydratLys Monohydrat
ROTH4207.1EA 75.3 CHF
ROTH4207.1
L(+)-Lysin Monohydrat
L(+)-Lysin Monohydrat
Formel: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·H₂O
MW: 164,2 g/mol
Melting Pt: 225 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00151035
CAS-Nummer: 39665-12-8
EINECS: 200-294-2