Kupfer(II)perchlorat Hexahydrat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Cupric perchlorate hexahydrate
201360050 201361000 201365000
ACRO201360050EA 30.9 CHF
ACRO201360050 ACRO201361000 ACRO201365000
Kupfer(II)perchlorat Hexahydrat 98%
Kupfer(II)perchlorat Hexahydrat
Formel: Cl₂CuO₈·6H₂O
Melting Pt: 82 °C
Dichte: 2.22 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149666
CAS-Nummer: 10294-46-9
EINECS: 237-391-4
UN: 1481
ADR: 5.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Blue Adhering crystals
Titration Iodometric ≥97.5 %
pH 4 to 7 (5 % solution)
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)