Cer(III)sulfat Octahydrat 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Dicerium trisulphate octahydrate
192790500
192792500
ACRO192790500EA
192
CHF
ACRO192790500
ACRO192792500
Cer(III)sulfat Octahydrat 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Cer(III)sulfat Octahydrat
Formel:
Ce₂O₁₂S₃·8H₂O |
MDL Number:
MFCD00149641 CAS-Nummer: 10450-59-6 EINECS: 236-644-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystals and/or chunks |
Assay | 38.0 to 40.5 % (Ce) |
Total trace metal impurities | ≤0.01 % |