Lanthan(III)chlorid Heptahydrat ≥99%, Puriss. p.a., Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
31820-100G 31820-6X100G
31820-100GEA 154.79 CHF
31820-100G 31820-6X100G
Lanthan(III)chlorid Heptahydrat ≥99%, Puriss. p.a., Fluka™
Lanthan(III)chlorid Heptahydrat
Formel: LaCl₃·7H₂O
MW: 371,37 g/mol
Siedepunkt: ? 860 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 91 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149756
CAS-Nummer: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5
UN: 3260
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Calcium (Ca) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Potassium (K) Max. 0.001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.0005 %
Sodium (Na) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %