D(-)-N-Methylglucamin ≥99,0% zur Racematspaltung, zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyms: Meglumine, (-)-1-Deoxy-1-(methylamino)-D-glucitol, N-Methyl-D-glucamine, (-)-N-Methyl-D-glucamine, (2R,3R,4R,5S)-6-(Methylamino)hexane-1,2,3,4,5-pentaol, (-)-1-Methylamino-1-deoxy-D-glucitol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18318.0250 8.18318.5000
8.18318.0250EA 62.7 CHF
8.18318.0250 8.18318.5000
D(-)-N-Methylglucamin ≥99,0% zur Racematspaltung, zur Synthese, Sigma-Aldrich®
D(-)-N-Methylglucamin
Formel: H₃CNHCH₂(CH(OH))₄CH₂OH
MW: 195,22 g/mol
Melting Pt: 128…131 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004707
CAS-Nummer: 6284-40-8
EINECS: 228-506-9
Merck Index: 12,06154
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1000 g/l (25 °C)
Melting Point 128 - 131 °C
Molar Mass 195.21 g/mol
Bulk Density 300 kg/m3
Boiling Point 210 °C (1013 hPa) decomposes
pH 11 (10 g/l, H2O, 20 °C)