Lithiumsulfat Monohydrat ≥99,0% (Trockenmasse), weißes Pulver ACS
Lieferant: ICN Biomedicals
Achtung
0215253990 0215253980
ICNA0215253990EA 464 CHF
ICNA0215253990 ICNA0215253980
Lithiumsulfat Monohydrat ≥99,0% (Trockenmasse), weißes Pulver ACS
Lithiumsulfat Monohydrat
Soluble in cold water.
Formel: Li₂SO₄·H₂O
MW: 127.96 g/mol
Melting Pt: 120
Dichte: 2.05 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149766
CAS-Nummer: 10102-25-7
EINECS: 233-820-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay ≥99,0%
Heavy Metals ≤0,001% (as Pb)
Insoluble Matter ≤0,01%
Loss on Drying 13,0 - 15,0% (150 °C)
Chloride ≤0,002%
Nitrate ≤0,001%
Iron <0,001%
Potassium ≤0,05%
Sodium ≤0,05%