di-Natriumhydrogenphosphat Heptahydrat
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: Sodium phosphate dibasic heptahydrate, Sodium hydrogen phosphate heptahydrate, Sodium monohydrogen phosphate heptahydrate
X987.1 X987.2
ROTHX987.1EA 33 CHF
ROTHX987.1 ROTHX987.2
di-Natriumhydrogenphosphat Heptahydrat
di-Natriumhydrogenphosphat Heptahydrat
Formel: HNa₂O₄P·7H₂O
Melting Pt: 48 °C
Dichte: 1.7 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149180
CAS-Nummer: 7782-85-6
EINECS: 231-448-7