L(+)-Serin
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: H-Ser-OH, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, Serine, (S)-(+)-Serine
4682.1 4682.2
ROTH4682.1EA 71.4 CHF
ROTH4682.1 ROTH4682.2
L(+)-Serin
L(+)-Serin
Formel: C₃H₇NO₃
MW: 105.09 g/mol
Siedepunkt: 259
Melting Pt: 215…225 °C
Dichte: 1.6 g/cm³ (22 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064224
CAS-Nummer: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Merck Index: 14,00846