L(+)-Serin
Lieferant: Molekula
Synonyms: (S)-(+)-SerinH-Ser-OH(S)-(+)-2-Amino-3-hydroxypropionsäure
MOLE24133813-100GEA 0 CHF
MOLE24133813-100G MOLE24133813-1KG
L(+)-Serin
L(+)-Serin
Formel: C₃H₇NO₃
MW: 105,09 g/mol
Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 215…225 °C
Dichte: 1,6 g/cm³ (22 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064224
CAS-Nummer: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Merck Index: 14,00846