L(+)-Serin, Millipore®
Lieferant: Merck
Synonyms: H-Ser-OH, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, Serine, (S)-(+)-Serine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.07769.0010 1.07769.0100 1.07769.1000 1.07769.9010
1.07769.0010EA 66.8 CHF
1.07769.0010 1.07769.0100 1.07769.1000 1.07769.9010
L(+)-Serin, Millipore®
L(+)-Serin
Formel: C₃H₇NO₃
MW: 105.09 g/mol
Siedepunkt: 259
Melting Pt: 215…225 °C
Dichte: 1.6 g/cm³ (22 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064224
CAS-Nummer: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Merck Index: 14,00846