D(-)-Serin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Synonyms: (R)-(-)-Serine, H-D-Ser-OH
4031221.0005 4031221.0025
BACE4031221.0005EA 0 CHF
BACE4031221.0005 BACE4031221.0025
D(-)-Serin
D(-)-Serin
Formel: C₃H₇NO₃
MW: 105.09 g/mol
Melting Pt: 235
MDL Number: MFCD00004269
CAS-Nummer: 312-84-5
EINECS: 206-229-4
Merck Index: 12,08604