Wolframatophosphorsäure Hydrat, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens natriumfrei
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Dodecawolframophosphorsäure HydratPhosphorwolframsäure Hydrat
20636.183EA 152 CHF
20636.183
Wolframatophosphorsäure Hydrat, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens natriumfrei
Wolframatophosphorsäure Hydrat
Formel: H₃[P(W₃O₁₀)₄]·nH₂O
MW: 2898,07 g/mol
Melting Pt: 107 °C
MDL Number: MFCD00011342
CAS-Nummer: 12501-23-4
EINECS: 215-682-7
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07450
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Loss on ignition (750°C) Max. 17 %
Total N (Nitrogen) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm
K (Potassium) Max. 0.02 %
Na (Sodium) Max. 0.02 %
Pb (Lead) Max. 20 ppm