Wolframatophosphorsäure Hydrat, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Phosphotungstic acid hydrate, Wolframophosphoric acid hydrate, Dodecawolframophosphoric acid hydrate, 12-Tungstophosphate hydrate, Tungstophosphoric Acid Hydrate
MQ300
1.00583.0100 1.00583.0250
1.00583.0100EA 308 CHF
1.00583.0100 1.00583.0250
Wolframatophosphorsäure Hydrat, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Wolframatophosphorsäure Hydrat
Formel: H₃[P(W₃O₁₀)₄]·nH₂O
MW: 2898.07 g/mol
Melting Pt: 107
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011342
CAS-Nummer: 12501-23-4
EINECS: 215-682-7
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,07450
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 107 °C
Molar Mass 2880.17 g/mol (anhydrous)
Bulk Density 960 kg/m3
pH 1.3 (20 g/l, H2O, 20 °C)