Molybdatophosphorsäure Hydrat ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Molybdophosphoric acid hydrate, 12-Molybdophosphoric acid hydrate, Phosphomolybdic acid hydrate
417891000 417890250 417895000
ACRO417891000EA 181 CHF
ACRO417891000 ACRO417890250 ACRO417895000
Molybdatophosphorsäure Hydrat ACS
Molybdatophosphorsäure Hydrat
Formel: H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O
Melting Pt: 78 - 90 °C
Dichte: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011341
CAS-Nummer: 51429-74-4
EINECS: 234-713-5
UN: 3084
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07498
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to yellow-orange Adhering crystals
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤250 ppm
Ammonium (NH4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %