2',4',6'-Trihydroxyacetophenon, Hyrdrat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Phloroacetophenone, THAP, 2-Acetylphloroglucinol
L04156.06
L04156.14
L04156.06EA
88.3
CHF
L04156.06
L04156.14
2',4',6'-Trihydroxyacetophenon, Hyrdrat ≥98%
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone
Purity: 98+%
CAS No.: 480-66-0
Molecular Formula: C8H8O4.xH2O
Formula Weight: 168.15(anhy)
Melting Point: 218-223°
Beilstein Reference: 1911197
Formel:
C₈H₈O₄ MW: 168,15 g/mol Siedepunkt: 394 °C (1013 hPa) Melting Pt: 218…223 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149091 CAS-Nummer: 480-66-0 EINECS: 207-556-5 |