Calciumacetat xHydrat
Lieferant: Roth Carl
Synonyms:
Essigsäure Calciumsalz Hydrat
, Calciumdi(acetat) Hydrat
, Calciumacetat Hydrat
ROTH0260.3EA
193.7
CHF
ROTH0260.3
ROTH0260.1
ROTH0260.2
Calciumacetat xHydrat
Calciumacetat xHydrat
Formel:
(H₃CCOO)₂Ca·nH₂O MW: 176,18 g/mol Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00150019 CAS-Nummer: 114460-21-8 EINECS: 200-540-9 |