Zinn(IV)chlorid 1 mol/l in Dichlormethan, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Stannic chloride, Tin tetrachloride
378201000 378208000
378201000.EA 72.7 CHF
378201000. 378208000.
Zinn(IV)chlorid 1 mol/l in Dichlormethan, AcroSeal®
Zinn(IV)chlorid
Formel: Cl₄Sn
MW: 260.52 g/mol
Siedepunkt: 114
Melting Pt: -33
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011242
CAS-Nummer: 7646-78-8
EINECS: 231-588-9
UN: 2922
Merck Index: 12,08929
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Titration Argentometric 0.95 to 1.10 M