Calciumacetat xHydrat, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyms: Essigsäure Calciumsalz HydratCalciumdi(acetat) HydratCalciumacetat Hydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.09325.0500EA 129 CHF
1.09325.0500
Calciumacetat xHydrat, Supelco®
Calciumacetat xHydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Ca·nH₂O
MW: 176,18 g/mol
Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00150019
CAS-Nummer: 114460-21-8
EINECS: 200-540-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 400 g/l (0 °C)
Molar Mass 158.17 g/mol (anhydrous)
Bulk Density 400 kg/m3
Density 1.5 g/cm3 (20 °C)
pH 7.2 - 7.8 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 680 - 730 °C