Magnesiumsulfat 1 mol/l in wässriger Lösung
Lieferant: Rockland Immunochemicals
ROCKMB-056EA 397 CHF
ROCKMB-056
Magnesiumsulfat 1 mol/l in wässriger Lösung
Magnesium sulphate
Formel: MgSO₄
MW: 120,37 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011110
CAS-Nummer: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/17/16640617.jpg