Magnesiumsulfat 1 mol/l in wässriger Lösung

Lieferant: EUROCLONE

EMR171001 EMR171500
EURLEMR171001EA 0 CHF
EURLEMR171001 EURLEMR171500
Magnesiumsulfat 1 mol/l in wässriger Lösung
Magnesium sulphate
Formel: MgSO₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011110
CAS-Nummer: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR