Calciumacetat xHydrat
Lieferant: EUROCLONE
EMR106001 EMR106500
EURLEMR106001EA 0 CHF
EURLEMR106001 EURLEMR106500
Calciumacetat xHydrat
Calciumacetat xHydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Ca·nH₂O
Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00150019
CAS-Nummer: 114460-21-8
EINECS: 200-540-9