Bariumchlorid 0.1 M BaCl2 (0.2N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
34252-1LEA 158.21 CHF
34252-1L
Bariumchlorid 0.1 M BaCl2 (0.2N) volumetrische Lösung, Fluka™
Barium chloride
Formel: BaCl₂
MW: 208,24 g/mol
Dichte: 1,00 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003445
CAS-Nummer: 10361-37-2
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.998 - 1.002