Kaliumpermanganat 0.01 M KMnO4 (0.05N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
34266-1LEA 157.77 CHF
34266-1L
Kaliumpermanganat 0.01 M KMnO4 (0.05N) volumetrische Lösung, Fluka™
Potassium permanganate
Formel: KMnO₄
MW: 158,03 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (1,013 hPa)
Melting Pt: 0 °C
Dichte: 1,0 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011364
CAS-Nummer: 7722-64-7
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.998 - 1.002